5,6-Diméthoxyindole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 198 °C/8mmHg Point de fusion: 154…157 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005675 Numéro CAS: 14430-23-0 |