Imprimer
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 132 EUR
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Point d'ébullition: 90…91 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052313
Numéro CAS: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II