Imprimer
(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chlorobenzyl cyanide
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 36.4 EUR
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 265…267 °C
Point de fusion: 25…31 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001918
Numéro CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II