Imprimer
m-Toluidine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Toluidine
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 87 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
Poids moléculaire: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,09614