4-Amino-6-methoxypyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇N₃O Point de fusion: 157…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129983 Numéro CAS: 696-45-7 |