Imprimer
4-Méthoxyobenzophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Méthoxybenzophénone
OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Méthoxyobenzophénone 98%
4-Méthoxyobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Poids moléculaire: 212.25 g/mol
Point d'ébullition: 354…356 °C
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008403
Numéro CAS: 611-94-9