Imprimer
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Naphthalen-2-yl)acrylic acid
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 403 EUR
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209666
Numéro CAS: 51557-26-7