Imprimer
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 219 EUR
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016453
Numéro CAS: 19179-36-3