Imprimer
Alcool 4-benzyloxybenzylique 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 173 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
Alcool 4-benzyloxybenzylique 95+%
Alcool 4-benzyloxybenzylique
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Poids moléculaire: 214.26 g/mol
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004654
Numéro CAS: 836-43-1