Imprimer
Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂S
Poids moléculaire: 246.76 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173759
Numéro CAS: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8 II