Imprimer
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O2
Point de fusion: 259…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00856162
Numéro CAS: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2