Imprimer

Chlorure de 2-chlorobenzoyle 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): o-Chlorobenzoyl chloride

OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
Chlorure de 2-chlorobenzoyle 97%
Chlorure de 2-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
Poids moléculaire: 175.01 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000660
Numéro CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR