1-Pentène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
alpha-n-Amylene, Propylethylene
Formule:
C₅H₁₀ Point d'ébullition: 29…31 °C Point de fusion: –138 °C Densité: 0,64 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –50 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003567 Numéro CAS: 109-67-1 UN: 1108 ADR: 3,I |