4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₃NS Point d'ébullition: 174…175 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00051643 Numéro CAS: 15679-11-5 |