Imprimer
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53214-1G OR53214-5G OR53214-25G
APOSOR53214-1GEA 53.8 EUR
APOSOR53214-1G APOSOR53214-5G APOSOR53214-25G
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₈BNO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2096333-73-0