Imprimer
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 996 EUR
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063161
Numéro CAS: 583878-42-6