4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀BNO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09258738 Numéro CAS: 957034-36-5 |