Potassium thiocyanate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
KSCN Point d'ébullition: 500 °C Point de fusion: 172…175 °C Densité: 1,89 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011413 Numéro CAS: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 |