Imprimer
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53176-100MG OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA 340 EUR
APOSOR53176-100MG APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656382
Numéro CAS: 14756-78-6