Imprimer
Acide sébacique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-250GEA 55.3 EUR
APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Acide sébacique
Acide sébacique
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 295 °C/100mmHg
Point de fusion: 131…134 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6