Imprimer
Chlorure de 2-toluoyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 65.5 EUR
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
Chlorure de 2-toluoyle 98%
Chlorure de 2-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 88…90 °C/12mmHg
Densité: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000668
Numéro CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II