Imprimer
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formule: C₃₈H₃₃NO₅
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237034
Numéro CAS: 133180-01-5