Imprimer

5-Chloro-o-anisaldéhyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 67.3 EUR
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chloro-o-anisaldéhyde
5-Chloro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033854
Numéro CAS: 7035-09-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR