Imprimer
1,7-Heptanediol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 144 EUR
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanediol 98%
1,7-Heptanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Point d'ébullition: 259 °C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002987
Numéro CAS: 629-30-1