Imprimer
4-Nitro-o-phénylenediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 45.1 EUR
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phénylenediamine
4-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007724
Numéro CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3