N-Éthylbenzylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Point d'ébullition: 191…194 °C/760mmHg Densité: 0,909 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009031 Numéro CAS: 14321-27-8 UN: 2735 ADR: 8,II |