Imprimer
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(tritylthio)butanoic acid, Boc-Homocys(Trt)-OH, Boc-HoCys(Trt)-OH
OR53086-1G OR53086-250MG
APOSOR53086-1GEA 66.7 EUR
APOSOR53086-1G APOSOR53086-250MG
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Formule: C₂₈H₃₁NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672309
Numéro CAS: 201419-16-1