Imprimer
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 72.5 EUR
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665357
Numéro CAS: 13227-01-5