Imprimer
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53050-1G OR53050-250MG
APOSOR53050-1GEA 198 EUR
APOSOR53050-1G APOSOR53050-250MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846188
Numéro CAS: 875515-76-7