Imprimer
1-Iodopentane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Pentyl iodide
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 120 EUR
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentane 98%
1-Iodopentane
Formule: C₅H₁₁I
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001100
Numéro CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III