Imprimer
(S)-(-)-Éthyle lactate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5301-2.5KG OR5301-500G
APOSOR5301-2.5KGEA 251 EUR
APOSOR5301-2.5KG APOSOR5301-500G
(S)-(-)-Éthyle lactate 99%
(S)-(-)-Éthyle lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 152…155 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III