8-Aminoquinoléine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Quinoleine-8-ylamine
Formule:
C₉H₈N₂ Point d'ébullition: 174 °C/26mmHg Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006809 Numéro CAS: 578-66-5 EINECS: 209-427-9 |