Imprimer
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 513 EUR
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formule: C₆H₁₂ClN
Point d'ébullition: 129…130 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800562
Numéro CAS: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II