Bromure de 2-acétoxyisobutyroyle 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₉BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040923 Numéro CAS: 40635-67-4 |