Imprimer
7,8-Dichloroisoquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 140 EUR
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dichloroisoquinoléine 98%
7,8-Dichloroisoquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258638
Numéro CAS: 61563-36-8