Imprimer
Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 513 EUR
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144770
Numéro CAS: 251085-87-7