Imprimer
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 957 EUR
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00034435
Numéro CAS: 28252-81-5