3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797571 Numéro CAS: 76045-71-1 |