Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Hydroxyanthranilic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007700 Numéro CAS: 548-93-6 |