Imprimer
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Piperazin-1-ylaniline
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 60.9 EUR
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01365906
Numéro CAS: 67455-41-8