Imprimer
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52763-1G OR52763-250MG OR52763-5G
APOSOR52763-1GEA 0 EUR
APOSOR52763-1G APOSOR52763-250MG APOSOR52763-5G
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656285
Numéro CAS: 200064-13-7