Imprimer
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 219 EUR
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16618975
Numéro CAS: 1201643-59-5