Imprimer
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 63 EUR
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04108532
Numéro CAS: 84964-24-9