Imprimer
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52750-25G OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA 226 EUR
APOSOR52750-25G APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112586
Numéro CAS: 156808-79-6