Imprimer
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 97.3 EUR
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.032 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189494
Numéro CAS: 1060812-84-1