Imprimer
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Méthyl-3-nitro-2-pyridone, 6-Hydroxy-2-méthyl-5-nitropyridine, 2-Hydroxy-6-méthyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline
OR5270-100G OR5270-25G OR5270-5G
APOSOR5270-100GEA 246 EUR
APOSOR5270-100G APOSOR5270-25G APOSOR5270-5G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
Poids moléculaire: 154.13 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001414
Numéro CAS: 39745-39-6