4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆Cl₂O₂ Point d'ébullition: 165 °C/20mmHg Point de fusion: 18 °C Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000727 Numéro CAS: 4122-68-3 UN: 3261 ADR: 8,III |