Imprimer
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 248 EUR
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 111 °C/10mmHg
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462154
Numéro CAS: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1