Imprimer
(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 379 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine
(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082356
Numéro CAS: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8 II