Imprimer
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52675-10G OR52675-5G
APOSOR52675-10GEA 144 EUR
APOSOR52675-10G APOSOR52675-5G
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
3-Bromo-6-methoxypyridazine
Formule: C5H5BrN2O
Poids moléculaire: 189.0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702456
Numéro CAS: 17321-29-8